Learn More
MP Biomedicals™ Zymolyase™
Code produit 12760228 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Concentration:
100 000 U/mg
20 000 U/mg
Type de produit:
Zypolyase 100 T
Zypolyase 20 T
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Concentration Type de produit Conditionnement
12760228 1 g 20 000 U/mg Zypolyase 20 T 1g
11473556 250 mg 100 000 U/mg Zypolyase 100 T 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12760228 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 08320921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00€
    753.90€ / 1g
    Économisez 201.10€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour lyser les parois cellulaires des cellules de levure viables et préparer des sphéroblastes de levure
  • Préparation hautement purifiée à partir de l’espèce Arthrobacter luteus
  • Hydrolyse efficacement le polyester (β-1,3 glucose), comme le glucane de la paroi cellulaire de la levure
  • Une unité est définie comme la quantité d’activité entraînant une diminution dans A800 de 30 %
  • Disponible avec une activité lytique de 20 000 U/g (Zymolyase 20T) ou 100 000 U/g (Zymolyase 100T)
Spécification
Concentration 20 000 U/mg
pH 5 à 10
À utiliser avec (application) Utilisé pour lyser les parois des cellules de levure vivantes afin de produire des protoplastes ou des sphéroplastes de diverses souches de cellules de levure
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Source Arthrobacter luteus
Quantité 1 g
Type de produit Zypolyase 20 T
Forme Poudre lyophilisée
compliance-icons
Identifiant produit
  • ZYMOLYASE 20T
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.