Préparation de l'échantillon
Au stade de la fixation, un fixateur est utilisé pour modifier le tissu en stabilisant la protéine afin qu'elle résiste à d'autres changements ; les fixateurs sont donc utilisés pour protéger le tissu de la dégradation et pour maintenir la structure des cellules, y compris les composants subcellulaires tels que les organites cellulaires (noyau, réticulum endoplasmique et mitochondries). Au cours de la phase de traitement, les tissus doivent subir un processus de déshydratation pour remplacer l'eau par le matériau qui sera utilisé pour l'enrobage, afin que les échantillons de tissus adhèrent au matériau d'enrobage.
La technique la plus courante est l'enrobage dans la cire de paraffine. Les échantillons sont placés dans des cassettes de tissus, puis immergés dans plusieurs bains d'alcool de plus en plus concentrés afin d'éliminer l'eau des tissus. Ensuite, un agent de clarification, tel que le xylène, est utilisé pour éliminer l'alcool et, enfin, de la paraffine fondue chaude remplace le xylène et s'infiltre dans le tissu.
Catégories supérieures
Produits vedettes
Numéro de catalogue 9397008
Numéro de catalogue 8004920
Ressources
- Filename
- Histology_Hematology_and_Cytology_Brochure.pdf
- Size
- 624 KB
- Format
- application/pdf
- Filename
- Epredia_Microscope_Slides_and_Coverslips.pdf
- Size
- 5 MB
- Format
- application/pdf
Incorporation et sectionnement
Dans le processus d'inclusion, les échantillons de tissus dans leurs cassettes et le matériau d'inclusion liquide (tel que la cire de paraffine) sont placés dans des moules et durcis. Les blocs durcis contenant les échantillons de tissus sont alors prêts à être sectionnés. L'inclusion peut également être réalisée en utilisant des tissus congelés, non fixés, dans un milieu à base d'eau, généralement un glycol ou une résine à base d'eau.
Lors de la phase de sectionnement, le tissu est découpé en tranches très fines (3-5µm ; 1000µm = 1mm) à l'aide d'un microtome. Ces coupes, généralement plus fines que la cellule moyenne, sont ensuite placées sur une lame de verre pour être colorées. Les tissus congelés, inclus dans un milieu de congélation, sont coupés au moyen d'un microtome dans un cryostat.
Produits vedettes
Numéro de catalogue 121849
Numéro de catalogue 15965451
Numéro de catalogue 11572203
Ressources
- Filename
- Epredia_Cassettes_Brochure.pdf
- Size
- 5 MB
- Format
- application/pdf
Coloration et imagerie
Les colorations de routine sont effectuées pour donner du contraste au tissu examiné. L'hématoxyline et l'éosine (H et E) sont les colorants les plus couramment utilisés en histologie.
L'hématoxyline est combinée à un mordant métallique, tel que l'aluminium, et le complexe hématoxyline-aluminium est utilisé pour colorer les noyaux cellulaires en bleu/noir. L'éosine est la contre-coloration la plus utilisée dans la coloration de routine des coupes de tissus. La meilleure coloration avec l'éosine se produit à un pH de 4,5 à 5 et, lorsqu'elle est utilisée correctement, de multiples nuances de rose peuvent être obtenues. Les érythrocytes, le collagène et le cytoplasme des cellules épithéliales ou musculaires doivent se colorer en différentes teintes de rose lors de l'utilisation de l'éosine. Après la coloration, les coupes doivent être montées pour protéger l'échantillon, ce qui nécessite l'utilisation d'un milieu de montage et d'une lamelle couvre-objet.
Catégories supérieures
Produits vedettes
Numéro de catalogue 11968004
Numéro de catalogue 10061830
Numéro de catalogue 15918206
Ressources
- Filename
- Thermo_Scientific_Silver_Products.pdf
- Size
- 1 MB
- Format
- application/pdf
- Filename
- Brand_Life_Science_Catalog.pdf
- Size
- 9 MB
- Format
- application/pdf
Stockage
En histologie, il est nécessaire de stocker le bloc de tissu en paraffine et la lame de microscope colorée. Le réseau Fisher Scientific propose une gamme de dispositifs de stockage.
Top Categories
Produits vedettes
Numéro de catalogue 44890
Numéro de catalogue 8000244
Numéro de catalogue 6895024
Ressources
- Filename
- Epredia_Cassettes_Brochure.pdf
- Size
- 5 MB
- Format
- application/pdf