CAS RN 106944-62-1
CAS RN 106944-62-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
o-Torasemide (1-(1-Méthyléthyl)-3-[[4-[(2-méthylphényl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urée), Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2
O-Torsemide, TRC
CAS: 106944-62-1 Formule moléculaire: C16 H20 N4 O3 S Poids moléculaire (g/mol): 348.42 Synonyme: 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(2-methylphenyl)amino]-,o-Torasemide,1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea Nom IUPAC: 1-[4-(2-methylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurea SMILES: CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccccc2C