Learn More
o-Torasemide (1-(1-Méthyléthyl)-3-[[4-[(2-méthylphényl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urée), Mikromol™
Description
o-Torasemide (1-(1-Méthyléthyl)-3-[[4-[(2-méthylphényl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urée)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | o-Torasemide |
| CAS | 106944-62-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | o-Torasemide |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C16 H20 N4 O3 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(2-methylphenyl)amino]-, o-Torasemide, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea, (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea) |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-7-5-4-6-12(13)3/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) |
| SMILES | CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccccc2C |
| Nom IUPAC | 1-[4-(2-méthylanilino)pyridin-3-yl]sulfonyl-3-propan-2-ylurée |
| Afficher plus |