accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 116091-63-5

CH3OOCH3SOONH2

CAS RN 116091-63-5

IUPAC Nor: 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)benzene-1-sulfonamide
Synonymes: 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol): 243.28
Formule moléculaire: C10H13NO4S
InChi Key: MQQJFLHZXQRKKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(CC(C)=O)C=C1)S(N)(=O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats