Learn More
5-acétonyl-2-méthoxybenzènesulfonamide, Mikromol™
Code produit 30463401
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463401 4 x 25 mg -
30052554 100 mg 100mg
30051369 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463401 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0938.1200254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
5-acétonyl-2-méthoxybenzènesulfonamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide
CAS 116091-63-5
Noms d’analytes ou de composants 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H13 N O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)-
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14)
Type de solution Neat
SMILES COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 2-méthoxy-5-(2-oxopropyl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 243.28
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 243.0565 g/mol