CAS RN 125630-26-4
CAS RN 125630-26-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
(RS)-1-Méthyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP), Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2
(R,S)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine, TRC
CAS: 125630-26-4 Formule moléculaire: C11 H14 N2 O Poids moléculaire (g/mol): 190.2417 Synonyme: Methanone, (1-methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinyl-,(RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP) Nom IUPAC: (1-methylpyrrolidin-3-yl)-pyridin-3-ylmethanone SMILES: CN1CCC(C1)C(=O)c2cccnc2