Learn More
(RS)-1-Méthyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP), Mikromol™
Code produit 17980746
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17980746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980746 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0517.16
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(RS)-1-Méthyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
CAS 125630-26-4
Noms d’analytes ou de composants (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C11 H14 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methanone, (1-methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinyl-, (RS)-1-Methyl-3-nicotinoylpyrrolidine ((RS)-MNP)
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10H,4,6,8H2,1H3
SMILES CN1CCC(C1)C(=O)c2cccnc2
Nom IUPAC (1-méthylpyrrolide-3-yl)-pyridine-3-ylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 190.2417
Quantité 100 mg
Poids de la formule 190.1106 g/mol