CAS RN 154445-78-0
CAS RN 154445-78-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Chlorure de 2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyle (> 80%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Chlorure de 2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyle (> 80%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Chlorure de 2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyle (> 80%), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.