accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFNOHN

CAS RN 1546-80-1

IUPAC Nor: 2-(trifluoromethyl)-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Synonymes: 2-(trifluoromethyl)-3H-pyrimidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol): 164.09
Formule moléculaire: C5H3F3N2O
InChi Key: PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=NC=CC(=O)N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats