CAS RN 200630-46-2
CAS RN 200630-46-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
2
3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate, TRC
CAS: 200630-46-2 Formule moléculaire: C10 H13 N O4 . H2 O Poids moléculaire (g/mol): 229.23 Synonyme: L-Tyrosine, 3-methoxy-, monohydrate (9CI),3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate,3-Methoxy-4-hydroxy-L-phenylalanine monohydrate,3-O-Methyl-L-DOPA monohydrate,L-4-Hydroxy-3-methoxyphenylalanine monohydrate,(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)propanoic acid hydrate (1:1) Nom IUPAC: (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid;hydrate SMILES: O.COc1cc(C[C@H](N)C(=O)O)ccc1O