accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBrHO

CAS RN 2973-76-4

IUPAC Nor: 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Synonymes: 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 231.05
Formule moléculaire: C8H7BrO3
InChi Key: KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)