accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 312636-16-1

SNHNOHCl

CAS RN 312636-16-1

IUPAC Nor: 4-{[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino}phenol
Synonymes: 4-{[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino}phenol
Poids moléculaire (g/mol): 302.78
Formule moléculaire: C15H11ClN2OS
InChi Key: ZFGXZJKLOFCECI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(NC2=NC(=CS2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (8)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (5)
Qualité 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (5)