accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 491871-58-0

OHNBrHON

CAS RN 491871-58-0

IUPAC Nor: 6-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
Synonymes: 6-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-4-phenyl-1H-pyridine-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 367.2
Formule moléculaire: C18H11BrN2O2
InChi Key: SVSYJTYGPLVUOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(C=C(Br)C=C1)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=C(C#N)C(=O)N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats