accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 55242-64-3

H3CNNONHONCH3

CAS RN 55242-64-3

IUPAC Nor: 3-methyl-7-propyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Synonymes: 3-methyl-7-propyl-1H-purine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol): 208.22
Formule moléculaire: C9H12N4O2
InChi Key: MHNVSFOURBQRPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats