Learn More
3-Méthyl-7-propylxanthine, Mikromol™
Code produit 30049836
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049836 25 mg 25mg
30049065 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049836 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0875.010025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-méthyl-7-propylxanthine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-7-propylxanthine
CAS 55242-64-3
Noms d’analytes ou de composants 3-Methyl-7-propylxanthine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H12 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Methyl-7-propylxanthine
Formule InChI InChI=1S/C9H12N4O2/c1-3-4-13-5-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,14,15)
SMILES CCCn1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
Nom IUPAC 3-méthyl-7-propylpurine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 208.096 g/mol