accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 55750-63-5

ONOOONOO

CAS RN 55750-63-5

IUPAC Nor: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 6-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)hexanoate
Synonymes: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanoate
Poids moléculaire (g/mol): 308.29
Formule moléculaire: C14H16N2O6
InChi Key: VLARLSIGSPVYHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(CCCCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Qualité 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)