accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5622-78-6

CH3NH3CHOCH3

CAS RN 5622-78-6

IUPAC Nor: 2,4,5-trimethylpyridin-3-ol
Synonymes: 2,4,5-trimethylpyridin-3-ol
Poids moléculaire (g/mol): 137.18
Formule moléculaire: C8H11NO
InChi Key: OIXVDFZUALXJNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=C(C)C(O)=C1C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats