accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5848-24-8

H3CSHNNNH3C(E/Z)

CAS RN 5848-24-8

IUPAC Nor: N-cyano-N'-methyl(methylsulfanyl)methanimidamide
Synonymes: N-cyano-N'-methylmethylsulfanylmethanimidamide
Poids moléculaire (g/mol): 129.18
Formule moléculaire: C4H7N3S
InChi Key: MHGGQXIPBPGZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC(NC#N)=NC
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats