accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 59880-97-6

H3CS(S)NHOONH(S)H3CCH3OHN(S)OHO

CAS RN 59880-97-6

IUPAC Nor: (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-formamido-4-(methylsulfanyl)butanamido]-4-methylpentanamido]-3-phenylpropanoic acid
Synonymes: F-met-leu-phe fMetLeuPhe N-formyl-met-leu-phe fMLP fMLF
Poids moléculaire (g/mol): 437.56
Formule moléculaire: C21H31N3O5S
InChi Key: PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
SMILES: CSCC[C@H](NC=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)