accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 609-06-3

HOOHOHOHO

CAS RN 609-06-3

IUPAC Nor: 2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Synonymes: (+)-xylose L-(+)-arabinose
Poids moléculaire (g/mol): 150.13
Formule moléculaire: C5H10O5
InChi Key: PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C=O
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)