Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Xylose, 99 %
Code produit 11497244
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497244 100 g 100g
11477244 5 g 5g
11487244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497244 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21622.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-06-3
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00151096
Clé InChI PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
CID PubChem 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Xylose
Point de fusion 147°C to 151°C
Densité 1.525
Quantité 100 g
Beilstein 1723080
Sensibilité Hygroscopic
Rotation optique −20° (c=10 in Water, 10h)
Nom IUPAC 2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99%