accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 64169-67-1

NOF

CAS RN 64169-67-1

IUPAC Nor: 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
Synonymes: 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 239.25
Formule moléculaire: C15H10FNO
InChi Key: YXCRMKYHFFMNPT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC1=CC=C(C=C1)C1OCC2=C1C=CC(=C2)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats