Learn More
1-(4-Fluorophényl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, Mikromol™
Description
1-(4-Fluorophényl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr |
| CAS | 64169-67-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H10 F N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N |
| Nom IUPAC | 1-(4-fluorophényl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbitrile |
| Afficher plus |