CAS RN 65214-86-0
CAS RN 65214-86-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
Chlorhydrate de 4-(diphénylméthoxy)pipéridine, Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2
4-Diphenylmethoxypiperidine hydrochloride, TRC
CAS: 65214-86-0 Formule moléculaire: C18 H21 N O . Cl H Poids moléculaire (g/mol): 303.83 Synonyme: N-Desmethyldiphenylpyraline Hydrochloride,4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride,Ebastine Imp. C (EP) as Hydrochloride Nom IUPAC: 4-benzhydryloxypiperidine;hydrochloride SMILES: Cl.C1CC(CCN1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3