Learn More
Chlorhydrate de 4-(diphénylméthoxy)pipéridine, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de 4-(diphénylméthoxy)pipéridine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 65214-86-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H21 N O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ebastine Imp. C (EP), N-Desmethyldiphenylpyraline Hydrochloride, 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride, Ebastine Imp. C (EP) as Hydrochloride, Ebastine Related Compound C as Hydrochloride, Ebastine Impurity C as Hydrochloride, 4-(benzhydryloxy)piperidine hydrochloride, Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-, hydrochloride (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H21NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17-19H,11-14H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CC(CCN1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | clorhidrato de 4-benzhidriloxipiperidina |
| Afficher plus |