accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6725-44-6

H3COOClCl

CAS RN 6725-44-6

IUPAC Nor: methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Synonymes: methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)acetate
Poids moléculaire (g/mol): 219.06
Formule moléculaire: C9H8Cl2O2
InChi Key: FWVOAIHAIWHHDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)