CAS RN 6778-33-2
CAS RN 6778-33-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
delta-Valérobetaine, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
delta-Valerobetaine, MedChemExpress
MedChemExpress delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).