accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CBr

CAS RN 6938-66-5

IUPAC Nor: 1-bromodocosane
Synonymes: 1-bromodocosane
Poids moléculaire (g/mol): 389.51
Formule moléculaire: C22H45Br
InChi Key: QYOXLKAKUAASNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats