accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 71133-14-7

HOOClClBr

CAS RN 71133-14-7

IUPAC Nor: 2-bromo-2,2-dichloroacetic acid
Synonymes: bromodichloroacetic acid
Poids moléculaire (g/mol): 207.83
Formule moléculaire: C2HBrCl2O2
InChi Key: XSWVFEQKZFUULO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(Cl)(Cl)Br

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats