missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide bromodichloroacétique, SPEX CertiPrep™

Code produit 16309657 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16309657 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16309657 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S536

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité

Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST

Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteN° CASConcentration
Acide bromodichloroacétique71133-14-71000 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001

Compliance

Conformité GHS / OSHA

Spécification

Nom chimique ou matériau Bromodichloroacetic Acid
Conditionnement Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL
CAS 71133-14-7, 1634-04-4
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C2HBrCl2O2
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI XSWVFEQKZFUULO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Br)O
Nom IUPAC 2-bromo-2,2-acide dichloroacétique
Solvent or Matrix MTBE
Poids moléculaire (g/mol) 207.832
CID PubChem 114809
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromodichloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl-tert-butyl ether

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.