accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOHN

CAS RN 7387-69-1

IUPAC Nor: N-benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Synonymes: N-benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Poids moléculaire (g/mol): 203.16
Formule moléculaire: C9H8F3NO
InChi Key: DEXVYKWXVWAYGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(=O)NCC1=CC=CC=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats