accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 75530-68-6

CH3OONHNOOOOCH3H3CCH3N

CAS RN 75530-68-6

IUPAC Nor: 3-methyl 5-propan-2-yl 2-cyano-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Synonymes: nilvadipine nivadil
Poids moléculaire (g/mol): 385.38
Formule moléculaire: C19H19N3O6
InChi Key: FAIIFDPAEUKBEP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C)C#N
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Qualité 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats