accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 933-75-5

IUPAC Nor: 2,3,6-trichlorophenol
Synonymes: 2,3,6-trichlorophenol
Poids moléculaire (g/mol): 197.44
Formule moléculaire: C6H3Cl3O
InChi Key: XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1Cl
Concentration 
  • (2)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats