Learn More
2,3,6-trchlorophénol dans de l’éthanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Code produit 12946153 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12946153 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12946153 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F131351
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trichlorophenol
Conditionnement Ampoule
CAS 933-75-5
Formule moléculaire C6H3Cl3O
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Type Solution étalon à composant unique organique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Nom IUPAC 2,3,6-trichlorophénol
Solvent or Matrix Ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 197.439
CID PubChem 13618
Quantité 1 mL