Learn More
2,3,6-Trichlorophenol in Iso-propanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12903024 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12903024 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12903024 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P872650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,6-Trichloropheno
Conditionnement Ampoule
CAS 933-75-5
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H3Cl3O
Concentration 1000 μg/mL
Clé InChI XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Nom IUPAC 2,3,6-trichlorophénol
Solvent or Matrix Isopropanol (2-propanol)
Poids moléculaire (g/mol) 197.439
CID PubChem 13618
Quantité 5 mL