accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 94600-19-8

OSOOONa

CAS RN 94600-19-8

IUPAC Nor: sodium 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate hydrate
Synonymes: sodium 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate hydrate
Poids moléculaire (g/mol): 288.25
Formule moléculaire: C12H9NaO5S
InChi Key: JKHBTMNKDUBHGC-UHFFFAOYSA-M
SMILES: O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats