accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 98-87-3

ClCl

CAS RN 98-87-3

IUPAC Nor: (dichloromethyl)benzene
Synonymes: benzal chloride
Poids moléculaire (g/mol): 161.03
Formule moléculaire: C7H6Cl2
InChi Key: CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats