Learn More
a,a-Dichlorotoluène, SPEX CertiPrep™
Code produit 16399187 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16399187 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16399187 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S1472
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
a,a-Dichlorotoluène98-87-31000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau a,a-Dichlorotoluene
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 98-87-3, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C7H6Cl2
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(Cl)Cl
Nom IUPAC dichlorométhylbenzène
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
CID PubChem 7411
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:82273
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire