accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 99607-70-2

H3CCH3OOOClN

CAS RN 99607-70-2

IUPAC Nor: heptan-2-yl 2-[(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
Synonymes: cloquintocet-mexyl
Poids moléculaire (g/mol): 335.83
Formule moléculaire: C18H22ClNO3
InChi Key: COYBRKAVBMYYSF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCC(C)OC(=O)COC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1
Qualité 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats