Learn More
Cloquintocet-mexyl, Fluka™
Code produit. 16262862 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 16262862
Marque: Honeywell-Fluka R1671100MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étalon analytique, matériau de référence
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques  et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
  • Produit conformément à la norme ISO 9001
  • Convient à un large éventail d’industries et d’applications
  • Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
  • Assistance technique spécialisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cloquintocet-mexyl
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 99607-70-2
Couleur Beige
Point de fusion 69.4°C
Point d’ébullition 275°C (Decomposes below the boiling point.)
Synonyme rac-(2R)-heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
Industry Type Environmental Analysis
Poids moléculaire (g/mol) 335.83
Quantité 100 mg
Qualité Étalon analytique