accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 453565-90-7

OFFFBrOOH

CAS RN 453565-90-7

IUPAC Nor: 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Synonymes: 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 285.02
Formule moléculaire: C8H4BrF3O3
InChi Key: OYWFMHKHBDYTKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Br)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats