UserName
Flacons de stockage cryogénique
Les flacons de stockage cryogéniques sont essentiels pour la conservation à long terme d'échantillons biologiques précieux à des températures ultra-basses. Cette sélection de cryoflacons de Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Thermo Scientific Nunc, Corning, Greiner Bio One et BRAND convient à des applications allant de la recherche fondamentale à la biobanque et aux flux de travail cliniques. Choisissez parmi des formats à filetage interne ou externe, des options stériles ou non stériles, et des capacités allant du micro-volume à 5 ml.
Tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour biobanques et cultures cellulaires
Cryotubes autonomes, des performances fiables pour un stockage sûr et durable des échantillons.
Tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ pour stockage général à long terme
Flacons cryogéniques X25, polypropylène, 2,0 ml.
Tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nunc™ pour biobanques et cultures cellulaires
Fournir un stockage fiable et sécurisé pour les échantillons critiques.
FAQ
Les flacons de stockage cryogéniques sont conçus pour conserver des cellules, des tissus, des sérums et d'autres échantillons biologiques à des températures ultra-basses, généralement dans des congélateurs mécaniques ou de l'azote liquide. Des marques telles que Thermo Scientific Nunc, Corning et Greiner Bio One conçoivent ces flacons pour qu'ils résistent aux fissures, conservent leur étanchéité et contribuent à protéger l'intégrité des échantillons pendant le stockage à long terme.
Les flacons à filetage interne offrent généralement un design compact et réduisent le risque de contamination croisée du bouchon, tandis que les flacons à filetage externe maintiennent la surface d'étanchéité à distance de l'échantillon. Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Corning et BRAND proposent les deux types de flacons. Le choix doit donc être basé sur les préférences en matière de flux de travail, la manipulation des gants et la compatibilité avec le système de stockage.
Pour la biobanque, on utilise généralement des flacons cryogéniques de 1,0 à 2,0 ml, car ils offrent un bon compromis entre densité de stockage et volume d'échantillon suffisant. Les gammes Thermo Scientific Nunc CryoTube, Greiner Bio One et Corning comprennent les formats courants de 1,2, 1,5 et 2,0 ml qui s'adaptent aux cryoboxes et aux systèmes de racks standard pour une utilisation efficace des congélateurs.
Les flacons cryogéniques stériles permettent de minimiser le risque de contamination lors de la congélation de lignées cellulaires, de cellules primaires ou d'échantillons cliniques. Les options pré-stérilisées proposées par Fisherbrand, Thermo Scientific Nalgene, Greiner Bio One et BRAND permettent de réduire les étapes de préparation, de faciliter les techniques aseptiques dans les enceintes de sécurité biologique et de se conformer aux exigences de qualité dans les environnements réglementés ou soumis aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Pour un suivi fiable, utilisez des étiquettes ou des marqueurs cryogéniques adaptés à une température de -196 °C, apposez des identifiants clairs et associez les codes-barres des flacons à votre système LIMS ou à votre système d'inventaire. De nombreux cryoflacons de Thermo Scientific, Corning, Greiner Bio One, Fisherbrand et BRAND disposent de larges zones d'écriture ou de graduations imprimées afin d'améliorer la vérification du volume et la lisibilité lors des opérations de récupération courantes.
Marques phares