Thermocycleurs
Découvrez nos thermocycleurs de pointe pour vos applications sensibles à la température telles que la PCR. Sélectionnez votre plage de température préférée, votre capacité et vos accessoires, et trouvez dès aujourd'hui le produit idéal pour votre laboratoire.
Thermocycleur Applied Biosystems™ SimpliAmp™
Le thermocycleur SimpliAmp est un appareil compact, facile à utiliser et précis, idéal pour les besoins quotidiens de PCR dans tout laboratoire.
Contec™ Sterile IPA
Thermocycleur Applied Biosystems™ VeritiPro™ à 96 puits
Le thermocycleur VeritiPro d'Applied Biosystems offre une fiabilité éprouvée avec une technologie avancée de contrôle de la température et de connectivité.
Contec™ Sterile IPA
Système PCR Applied Biosystems™ ProFlex™ à 96 puits
Le système PCR ProFlex à 96 puits est le dernier né de notre gamme de thermocycleurs Applied Biosystems, combinant fiabilité et performance.
Contec™ Sterile IPA
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Complétez votre commande
Tubes PCR
Les tubes PCR sont de petits tubes conçus pour les applications PCR. Disponibles dans une variété de matériaux, de volumes et de classifications RCF, ils peuvent être autoclavables et/ou exempts de RNase, DNase et ADN.
Lorem Ipsum
Mélanges maîtres pour PCR en temps réel
La PCR en temps réel, ou qPCR, permet la détection et la quantification des acides nucléiques cibles. Les mélanges maîtres pour PCR peuvent être utilisés pour réduire le risque de contamination et d'autres erreurs liées au mélange et à la pipette.
Lorem Ipsum
Réactifs et kits PCR à démarrage à chaud
Réduisez l'amplification non spécifique de l'ADN qui se produit naturellement à des températures plus basses grâce à notre large gamme de produits PCR à démarrage à chaud. Parcourez nos kits, mélanges maîtres, polymérases et tampons pour obtenir un rendement, une spécificité et une sensibilité accrus pour tous vos besoins en applications PCR.
Lorem Ipsum
Questions fréquemment posées
Un thermocycleur, souvent appelé machine PCR, est un instrument de laboratoire utilisé pour amplifier l'ADN par le processus de réaction en chaîne par polymérase (PCR). Il automatise les cycles répétés de chauffage et de refroidissement nécessaires à la dénaturation de l'ADN, à l'hybridation des amorces et à l'extension des brins, ce qui le rend essentiel en biologie moléculaire, génétique, diagnostics et science médico-légale.
Un thermocycleur améliore l'efficacité et la précision de la PCR en maintenant un contrôle de température précis et constant tout au long de chaque cycle. Cela garantit une amplification fiable de l'ADN avec un minimum d'erreurs. Les thermocycleurs avancés incluent des fonctionnalités telles que des réglages de température en gradient, des taux de montée et de descente de température rapides et des protocoles programmables, ce qui améliore la spécificité, la reproductibilité et le rendement de la PCR pour des applications telles que les tests génétiques, le clonage et la détection de maladies.
Lors de la sélection du meilleur thermocycleur pour la PCR, prenez en compte ces caractéristiques clés :
  • Contrôle précis de la température pour des résultats constants
  • Taux de montée et de descente rapides pour réduire le temps de cycle
  • Interface conviviale et options de programmation
  • Capacité pour plusieurs échantillons (tubes PCR, bandes ou plaques à 96 puits)
  • Fonctionnalité de gradient pour optimiser les températures d'hybridation
  • Compatibilité avec les consommables PCR standard
Ces caractéristiques aident les chercheurs à choisir un thermocycleur adapté à leurs besoins en applications PCR, que ce soit dans la recherche académique, les diagnostics cliniques ou la biotechnologie industrielle.
Commandez vos marques préférées