Enzymes et inhibiteurs
Invitrogen™ Kit TURBO DNA-<i>free</i>™
Invitrogen™ Kit TURBO DNA-free
Outil idéal pour éliminer l’ADN résiduel
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ II
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ II
Contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage.
Invitrogen™ DNase I
Invitrogen™ DNase I
Purifiée à partir de pancréas de bovin
Invitrogen™ DNase (2 U/µl) TURBO™
Invitrogen™ DNase (2 U/µl) TURBO™
Dégrade et digère efficacement l’ADN
Thermo Scientific™ XhoI FastDigest
Thermo Scientific™ XhoI FastDigest
Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.
Invitrogen™ DNase I, de qualité amplification
Invitrogen™ DNase I, de qualité amplification
Purifiée et testée pour déceler toute contamination de RNase à des niveaux non détectables.
Invitrogen™ Kit d’extraction d’ADN DNA-<i>free</i>™
Invitrogen™ Kit d’extraction d’ADN DNA-free
Élimine en toute sécurité la contamination d’ADN dans des échantillons d’ARN
Thermo Scientific™ FastDigest NotI
Thermo Scientific™ FastDigest NotI
L’enzyme de restriction FastDigest NotI reconnaît les sites GC^GGCCGC et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest (isoschizomères : CciNI).
Thermo Scientific™ Tampon TBE (Tris-borate-EDTA) (10X)
Thermo Scientific™ Tampon TBE (Tris-borate-EDTA) (10X)
Effectuez l’électrophorèse des acides nucléiques dans des gels d’agarose et de polyacrylamide en utilisant le tampon Thermo Scientific™ 10X TBE (Tris-borate-EDTA).
Thermo Scientific™ Tampon TAE (Tris-acétate-EDTA) (50X)
Thermo Scientific™ Tampon TAE (Tris-acétate-EDTA) (50X)
Optimisez l’électrophorèse de l’ADN génomique et de l’ADN surenroulé de grande taille dans les gels d’agarose et de polyacrylamide avec le tampon Thermo Scientific™ 50X TAE (Tris-acétate-EDTA).
Thermo Scientific™ FastDigest EcoRI
Thermo Scientific™ FastDigest EcoRI
L’enzyme de restriction FastDigest EcoRI reconnaît les sites G^AATTC et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest.
Thermo Scientific™ FastDigest PvuI
Thermo Scientific™ FastDigest PvuI
Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.
Thermo Scientific™ Inhibiteur de la RNase RiboLock (40 U/µl)
Thermo Scientific™ Inhibiteur de la RNase RiboLock (40 U/µl)
L’inhibiteur de RNase RiboLock inhibe spécifiquement l’activité des RNases A, B et C, protégeant ainsi l’ARN dans de multiples conditions de réaction.
Thermo Scientific™ FastDigest SmaI
Thermo Scientific™ FastDigest SmaI
L’enzyme de restriction FastDigest SmaI reconnaît les sites CCC^GGG et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes avec le tampon universel FastDigest (isoschizomères : TspMI, XmaCI ; néoschizomère : XmaI)
Thermo Scientific™ FastDigest SalI
Thermo Scientific™ FastDigest SalI
Effectuez une digestion de l’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes grâce à cette gamme complexe d’enzymes de restriction actives à 100 % dans un seul tampon universel.
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II
Catalyse la recombinaison in vitro de produits PCR pour générer des clones d’entrée
Thermo Scientific™ FastDigest BamHI
Thermo Scientific™ FastDigest BamHI
Coupez aux sites G^GATCC avec l’enzyme de restriction Thermo Scientific™ FastDigest™ BamHI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest.
Thermo Scientific™ Phosphatase alcaline thermosensible FastAP (1 U/µl)
Thermo Scientific™ Phosphatase alcaline thermosensible FastAP (1 U/µl)
Catalysez l’élimination des groupes de 5’- et 3’-phosphate de l’ADN, de l’ARN, des nucléotides et des protéines à l’aide de cette phosphatase alcaline thermosensible.
Thermo Scientific™ BcuI FastDigest
Thermo Scientific™ BcuI FastDigest
L’enzyme de restriction FastDigest SpeI (BcuI) reconnaît les sites A^CTAGT et sa coupe est optimale à 37°C en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest (isoschizomères : AhlI).
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/µl)
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/µl)
Coupez aux sites T^CTAGA avec l’enzyme de restriction XbaI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango.
Thermo Scientific™ Sans RNase A, DNase ni protéase (10 mg/ml)
Thermo Scientific™ Sans RNase A, DNase ni protéase (10 mg/ml)
Dégradez spécifiquement l’ARN simple brin aux résidus C et U à l’aide de l’endoribonucléase RNase A.
Thermo Scientific™ DNase I, sans Rnase (1 U/µl)
Thermo Scientific™ DNase I, sans Rnase (1 U/µl)
Endonucléase qui clive non spécifiquement l’ADN double et simple brin pour libérer des dinucléotides, des trinucléotides et des oligonucléotides avec des groupes 5’-phosphate et 3’-OH.
Thermo Scientific™ ADN ligase T4, HC (30 U/µl)
Thermo Scientific™ ADN ligase T4, HC (30 U/µl)
L’ADN ligase T4 catalyse la formation d’une liaison phosphodiester entre une extrémité 5’-phosphate et une extrémité 3’-hydroxyle juxtaposées dans des molécules d’ADN ou d’ARN double brin.
Invitrogen™ Glycogène UltraPure™
Invitrogen™ Glycogène UltraPure™
Utilisé comme vecteur pour la précipitation des acides nucléiques dans l’éthanol
Thermo Scientific™ FastDigest™ NheI : PROMO
Thermo Scientific™ FastDigest™ NheI : PROMO
L’enzyme de restriction Thermo Scientific FastDigest NheI reconnaît le site G^CTAGC, et sa coupe est optimale à 37°C, en 5 à 15 minutes, en utilisant le tampon universel FastDigest. Isoschizomères : AsuNHI, BmtI.
Invitrogen™ Anza™ 1 NotI
Invitrogen™ Anza™ 1 NotI
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Thermo Scientific™ Albumine sérique bovine (BSA)
Thermo Scientific™ Albumine sérique bovine (BSA)
Stabilisez les enzymes, augmentez les rendements de PCR et empêchez l’adhérence des enzymes grâce à l’albumine de sérum bovin Thermo Scientific™.
Thermo Scientific™ Protéinase K, recombinante, qualité PCR
Thermo Scientific™ Protéinase K, recombinante, qualité PCR
Dégradez les protéines même en présence de détergents avec la protéinase K, une protéase endolytique à large gamme, largement utilisée pour la digestion des protéines dans les préparations d’acides nucléiques.
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/µl)
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/µl)
La ribonucléase I (RNase I) est une endoribonucléase qui hydrolyse l’ARN simple brin en 3'-monophosphates de nucléoside.
Thermo Scientific™ Kinase polynucléotide T4 (10 U/µL)
Thermo Scientific™ Kinase polynucléotide T4 (10 U/µL)
La polynucléotide kinase T4 (PNK T4) catalyse le transfert du gamma-phosphate de l’ATP au groupe 5'-OH d’oligonucléotides et d’ADN simple brin et double brin et d’ARN.
  spinner