Solutions de manipulation des échantillons Thermo Scientific SureSTART
15224-sure-start-sh-guide-d-1-21-2753-FR
Trouvez des vials et microplaques Thermo Scientific™ SureSTART™ pour quasiment tous les instruments GC ou HPLC / UHPLC, toutes les applications et tous les budgets.
Grâce aux trois niveaux de performance distincts des solutions SureSTART, différenciés selon la compatibilité avec les instruments, la performance, la reproductibilité et la valeur, le choix du bon produit est plus simple, plus clair et plus facile.
Pourquoi choisir Thermo Scientific SureSTART ?
  1. La garantie que chaque produit SureSTART a été soumise à des tests rigoureux pour atteindre le niveau de performance souhaité
  2. Compatibilité avec les instruments pour tous les échantillonneurs automatiques de chromatographie en option et intégrés
  3. Sécurité des échantillons et faible adsorption de composés pour protéger les échantillons de valeur
  4. Trois niveaux de performances distincts pour répondre à vos besoins en matière de prix et de performance
  5. Élargissez votre budget de consommables : Plus vous achetez, plus vous économisez !
Demandez la fonction Rechercher une référence / outil de sélection pour simplifier la recherche de flacons.
Vials et microplaques SureSTART : la précision des résultats commence ici
Découvrez les trois niveaux de performances distincts des solutions SureSTART, différenciés selon la compatibilité avec les instruments, la performance, la reproductibilité et la valeur.
Ressources
Filtrer par niveau de performance SureSTART
Acheter dès maintenantDécouvrir le niveau de performance 1Découvrir le niveau de performance 2Découvrir le niveau de performance 3
 Présentation des niveaux de performances
Quand l’utiliserProduits à coût optimisé, adaptés à tous les types d’instruments HPLC / UHPLC et GC, et dont les capacités ont été testées dans le cadre d’analyses quotidiennesProduits à cadence élevée pour des données GC et HPLC / UHPLC de haute qualité garantissant un flux de travail ininterrompuIls sont généralement conditionnés dans des salles blanches afin de les protéger contre les facteurs environnementaux, de réduire les effets d'adsorption des composés faibles à l'état de traces et de contenir les plus faibles quantités/niveaux de métaux, de matières extractibles et de matières lixiviables, ce qui vous permet d'obtenir la sensibilité et la sélectivité de vos analytes les plus difficiles en toute confiance et de manière constante.
Exemple commercialAnalyse universitaire / alimentaireSécurité alimentaire, biologie clinique, environnement, secteur pharmaceutique, CQ, industrie, médecine légaleIndustries pharmaceutiques / biopharmaceutiques, biologie clinique, CQ pharmaceutique, science omique
Type d’instrumentVérification de la présence et de la quantification de composés à l’aide des principales technologies de détection telles que UV-visible, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD ou FPDAnalyses courantes au moyen de systèmes MS standard à simple ou triple quadrupôleTechnologies à haute résolution et précision de masse (HRAM), telles que le spectromètre de masse Thermo Scientific™ Orbitrap™ ou la spectrométrie de masse à temps de vol (ToF) / spectrométrie de mobilité ionique (IMS)
Options de certificationÉchantillonneur automatique approuvé — testé pour assurer de hautes performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilitéSpecification certification par paramètre physiqueCertificat par paramètres physiques :
  • • Certificat LC / GC pour l’utilisation de la HPLC-UV ou GC-FID
  • • Certificat MS pour l’utilisation de la MS
  • • Certificat MS+ pour l’utilisation de la MS, prénettoyé, emballé en salle blanche
Offre Thermo Scientific SureSTARTVials : verre, plastique, inserts
Bouchons : bouchons AVCS™, à clipser
Microplaques : plastique WebSeal™
Accessoires
Vials : verre, inserts, Headspace, silanisé, EPA, certifiés conformes aux spécifications
Bouchons : bouchons AVCS™, greffés, magnétiques, à clipser
Kits : EPA, scintillation, pinces à sertir et à dessertir
Microplaques : plastique certifié WebSeal™
Accessoires
Vials : vials SureStop™, qualité Gold, Headspace, insert fixe, micro-ressort
Bouchons : bouchons AVCS™
Kits certifiés :LC / GC, CERT. MS, CERT. MS+ ; COT Pinces à sertir électroniques, pinces à dessertir et station
Microplaques : WebSeal™ Plate+ (revêtues de verre)
Accessoires
Simplifier la sélection
Le choix du bon flacon dépend de plusieurs critères établis : la technique (ex. : LC, GC ou HS), le fabricant de l’instrument et si les composés détectés sont sensibles à la lumière ou non (avez-vous besoin de verre transparent ou ambré ?).
Demandez notre option Rechercher une référence / Roue d’accès facile pour une sélection de flacons simplifiée lorsque vous remplissez le formulaire.
  • L’outil de recherche rapide vous aide à trouver le flacon adapté à votre type d’échantillonneur automatique
  • Les numéros de pièces recommandés d'une part, pour les instruments LC et, d’autre part, pour les instruments GC
15224-Fisher-emea-NA-WheeL-SM-
Nos représentants Fisher Scientific sont là pour vous aider.  Découvrez comment optimiser votre budget ou laissez-nous vous guider pour déterminer quelle combinaison convient le mieux aux besoins de votre application.
Nous contacter
Remplissez le formulaire pour demander notre roue Find a SKU/Easy Access pour une sélection simplifiée.