Learn More
(±)-4-Hydroxypropranolol-d7 HCl (iso-propyl-d7), CDN
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | rac-4-Hydroxy Propranolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1219804-03-1 |
| Formule moléculaire | C16 D7 H14 N O3 . Cl H |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | (±)-4-Hydroxypropranolol-d7 HCl (iso-propyl-d7), 4-Hydroxy propranolol-d7 HCl, rac-4-Hydroxy Propranolol-d7 Hydrochloride, 4-Hydroxypropranolol-D7 (isopropyl-D7) hydrochloride, 4-[2-Hydroxy-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]propoxy]-1-naphthalenol hydrochloride (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19 H,9-10H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,11 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(NCC(O)COc1ccc(O)c2ccccc12)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 4-[3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-2-hydroxypropoxy]naphthalen-1-ol;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 318.847 |
| Poids de la formule | 318.173 g/mol |
| Afficher plus |