Learn More
Acetamiprid-d3 (N-methyl-d3) (mixture of isomers), CDN
Code produit. 30313762
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30313762
Marque: CDN CDND76320.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamiprid D3 (N-methyl D3)
CAS 1353869-35-8
Formule moléculaire C10 2H3 H8 Cl N4
Quantité 0.01 g
Formule InChI InChI=1 S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5 H,6H2,1-2H3/b14-8+/i2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=N\C#N)\C
Nom IUPAC N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N'-cyano-N-(trideuteriomethyl)ethanimidamide
Poids moléculaire (g/mol) 225.69
Poids de la formule 225.0861 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity