Learn More
(±)-Fenbuconazole-d5 (phenyl-d5), CDN
Code produit. 30325459
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30325459
Marque: CDN CDND73880.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fenbuconazole (phenyl D5)
CAS 1398066-06-2
Formule moléculaire C19 2H5 H12 Cl N4
Quantité 0.01 g
Synonyme Fenbuconazole (phenyl D5)
Formule InChI InChI=1 S/C19H17ClN4/c20-18-8-6-16(7-9-18)10-11-19(12-21,13-24-15-22-14-23-24)17-4-2-1-3-5-17/h1-9,14-15 H,10-11,13H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C(CCc2ccc(Cl)cc2)(Cn3cncn3)C#N
Nom IUPAC 4-(4-chlorophenyl)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)butanenitrile
Poids moléculaire (g/mol) 341.85
Poids de la formule 341.1456 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity