Learn More
gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, CDN
Code produit. 30323011
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.01 g
Conditionnement:
0.01g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30323011
Marque: CDN CDND30100.005G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-HCH D6
CAS 60556-82-3
Formule moléculaire C6 2H6 Cl6
Quantité 0.005 g
Synonyme (1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-1,2,3,4,5,6-d6, Hexadeuterated lindane, Lindane-d6, gamma-HCH D6
Formule InChI InChI=1 S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6 H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H][C@@]1(Cl)[C@@]([2 H])(Cl)[C@@]([2 H])(Cl)[C@]([2 H])(Cl)[C@@]([2 H])(Cl)[C@@]1([2 H])Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachloro-1,2,3,4,5,6-hexadeuteriocyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 296.87
Poids de la formule 293.8977 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity